4-Fluoroindole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Fluoro-1H-indole
Formule:
C₈H₆FN Point d'ébullition: 90 °C/0,4mmHg Point de fusion: 29…33 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00055992 Numéro CAS: 387-43-9 |