Imprimer
Isothiocyanate de 3,4-difluorophényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2-Difluoro-4-isothiocyanatobenzène
PC9664-1G PC9664-25G PC9664-5G
APOSPC9664-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9664-1G APOSPC9664-25G APOSPC9664-5G
Isothiocyanate de 3,4-difluorophényle 97%
Isothiocyanate de 3,4-difluorophényle
Formule: C₇H₃F₂NS
Poids moléculaire: 171.17 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00175109
Numéro CAS: 113028-75-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III