Imprimer
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9659-10G PC9659-1G PC9659-5G
APOSPC9659-10GEA 376 EUR
APOSPC9659-10G APOSPC9659-1G APOSPC9659-5G
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate 95+%
Methyl-2,5-bis(trifluoroethoxy)benzoate
Formule: C₁₂H₁₀F₆O₄
Point de fusion: 40…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236693
Numéro CAS: 35480-31-0