Imprimer
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4,5,6-Tetrafluorobenzene-1,2-diol
PC9657-1G PC9657-250MG
APOSPC9657-1GEA 650 EUR
APOSPC9657-1G APOSPC9657-250MG
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Tetrafluorobenzene-1,2-diol
Formule: C₆H₂F₄O₂
Poids moléculaire: 182.08 g/mol
Point de fusion: 68…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075279
Numéro CAS: 1996-23-2