Imprimer
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9654-25G PC9654-5G
APOSPC9654-25GEA 579 EUR
APOSPC9654-25G APOSPC9654-5G
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
2,3-Dibromohexafluoro-2-butene
Formule: C₄Br₂F₆
Point d'ébullition: 104…106 °C
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862090
Numéro CAS: 384-51-0