Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid, 3-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
PC9649-1G PC9649-25G PC9649-5G
APOSPC9649-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9649-1G APOSPC9649-25G APOSPC9649-5G
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
4-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Poids moléculaire: 234.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076409
Numéro CAS: 886499-74-7
UN: 3261
ADR: 8 III