Imprimer
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Pyridin-2-yl)-4-thio-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC9633-1G PC9633-500MG
APOSPC9633-1GEA 720 EUR
APOSPC9633-1G APOSPC9633-500MG
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
2-(2-Pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinethiol
Formule: C₁₀H₆F₃N₃S
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139802
Numéro CAS: 338418-16-9