Imprimer
1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9624-1G PC9624-5G
APOSPC9624-1GEA 139 EUR
APOSPC9624-1G APOSPC9624-5G
1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
1-Bromo-4-iodo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formule: C₄H₄BrF₄I
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 129587-49-1