Imprimer
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9620-1G PC9620-25G PC9620-5G
APOSPC9620-1GEA 42.2 EUR
APOSPC9620-1G APOSPC9620-25G APOSPC9620-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀Cl₂FN₅
Point de fusion: 209…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126332
Numéro CAS: 915071-41-9