Imprimer
N-Boc-4-fluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (4-fluorophenyl)carbamate, 4-Fluoroaniline, N-BOC protected
PC9591-1G PC9591-5G PC9591-25G
APOSPC9591-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9591-1G APOSPC9591-5G APOSPC9591-25G
N-Boc-4-fluoroaniline 98%
N-Boc-4-fluoroaniline
Formule: C₁₁H₁₄FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07127707
Numéro CAS: 60144-53-8