Imprimer
3-Fluoro-2-butanone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC9588-1G PC9588-5G
APOSPC9588-1GEA 198 EUR
APOSPC9588-1G APOSPC9588-5G
3-Fluoro-2-butanone 97%
3-Fluoro-2-butanone
Formule: C₄H₇FO
Point d'ébullition: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862088
Numéro CAS: 814-79-9
UN: 1224
ADR: 3,II