Imprimer
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Ethynylbenzotrifluoride, 4-Ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9586-25G PC9586-1G PC9586-5G
APOSPC9586-25GEA 249 EUR
APOSPC9586-25G APOSPC9586-1G APOSPC9586-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 99%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₅F₃
Point d'ébullition: 78…80 °C/2mmHg
Densité: 1,043 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 20,6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861903
Numéro CAS: 705-31-7
UN: 1993
ADR: 3,III