Imprimer
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9585-1G PC9585-25G PC9585-5G
APOSPC9585-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9585-1G APOSPC9585-25G APOSPC9585-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₅F₃
Point d'ébullition: 45 °C/8mmHg
Densité: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467313
Numéro CAS: 704-41-6
UN: 1993
ADR: 3,III