Imprimer
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9581-25G PC9581-5G
APOSPC9581-25GEA 50.9 EUR
APOSPC9581-25G APOSPC9581-5G
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782076
Numéro CAS: 887266-99-1