Imprimer
5-Fluorobenzoxazole 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9577-1G PC9577-250MG PC9577-5G
APOSPC9577-1GEA 78.3 EUR
APOSPC9577-1G APOSPC9577-250MG APOSPC9577-5G
5-Fluorobenzoxazole 97+%
5-Fluorobenzoxazole
Formule: C₇H₄FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458151
Numéro CAS: 221347-71-3