Imprimer
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethoxy)-2-iodoaniline
PC9571-1G PC9571-250MG
APOSPC9571-1GEA 79.9 EUR
APOSPC9571-1G APOSPC9571-250MG
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₃INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972994
Numéro CAS: 845866-79-7