Imprimer
Isothiocyanate de 5-cloro-2-fluorophényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9564-1G PC9564-5G PC9564-250MG
APOSPC9564-1GEA 72.7 EUR
APOSPC9564-1G APOSPC9564-5G APOSPC9564-250MG
Isothiocyanate de 5-cloro-2-fluorophényle 97%
Isothiocyanate de 5-cloro-2-fluorophényle
Formule: C₇H₃ClFNS
Poids moléculaire: 187.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 247170-25-8