Imprimer
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid ethyl ester, Ethyl (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetate, Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate, Ethyl 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoate
PC9558-25G PC9558-5G PC9558-10G
APOSPC9558-25GEA 68.3 EUR
APOSPC9558-25G APOSPC9558-5G APOSPC9558-10G
Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Point d'ébullition: 92 °C/0,08mmHg
Point de fusion: 63…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792431
Numéro CAS: 98349-24-7