Imprimer
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9552-1G PC9552-25G PC9552-5G
APOSPC9552-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9552-1G APOSPC9552-25G APOSPC9552-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Poids moléculaire: 201.1453 g/mol
Point de fusion: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458145
Numéro CAS: 868167-61-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III