Imprimer
Acide 2-fluoro-5-hydroxybenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9534-1G PC9534-5G PC9534-10G
APOSPC9534-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9534-1G APOSPC9534-5G APOSPC9534-10G
Acide 2-fluoro-5-hydroxybenzoïque
Acide 2-fluoro-5-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₅FO₃
Poids moléculaire: 156.11 g/mol
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862084
Numéro CAS: 51446-30-1