Imprimer
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9524-1G PC9524-10G
APOSPC9524-1GEA 125 EUR
APOSPC9524-1G APOSPC9524-10G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₅F₆NO₂
Point de fusion: 229…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276584
Numéro CAS: 125647-79-2