Imprimer
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9510-1G PC9510-5G PC9510-25G
APOSPC9510-1GEA 55.1 EUR
APOSPC9510-1G APOSPC9510-5G APOSPC9510-25G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201121
Numéro CAS: 340825-21-0