Imprimer
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9504-1G PC9504-500MG PC9504-5G
APOSPC9504-1GEA 172 EUR
APOSPC9504-1G APOSPC9504-500MG APOSPC9504-5G
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂F₃NO₄S
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172809
Numéro CAS: 251096-97-6