4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3-(4-Aminobenzylthio)benzotrifluoride
Formule:
C₁₄H₁₂F₃NS Point de fusion: 68…71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00173208 Numéro CAS: 338398-58-6 |