Imprimer
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Amino-3'-(trifluoromethyl)diphenyl sulphide
PC9498-1G PC9498-500MG PC9498-5G
APOSPC9498-1GEA 217 EUR
APOSPC9498-1G APOSPC9498-500MG APOSPC9498-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
Formule: C₁₃H₁₀F₃NS
Point de fusion: 64…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172345
Numéro CAS: 339104-66-4