5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine-2-thiol
Formule:
C₁₁H₇F₃N₂S Point de fusion: 262…265 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00243479 Numéro CAS: 344282-81-1 |