Imprimer
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9495-1G PC9495-100MG
APOSPC9495-1GEA 435 EUR
APOSPC9495-1G APOSPC9495-100MG
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₃NO₂
Point de fusion: 51…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00974920
Numéro CAS: 338967-16-1