Imprimer
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-5-carboxylic acid
PC9474-1G PC9474-500MG PC9474-5G
APOSPC9474-1GEA 171 EUR
APOSPC9474-1G APOSPC9474-500MG APOSPC9474-5G
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Point de fusion: 204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139896
Numéro CAS: 338783-19-0