Imprimer
2-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[4-(Trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-3-carboxylic acid
PC9473-1G PC9473-5G
APOSPC9473-1GEA 58 EUR
APOSPC9473-1G APOSPC9473-5G
2-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
2-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243696
Numéro CAS: 66158-46-1