Imprimer
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-2-fluorobenzeneacetonitrile
PC9472-25G PC9472-5G PC9472-100G
APOSPC9472-25GEA 55.1 EUR
APOSPC9472-25G APOSPC9472-5G APOSPC9472-100G
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Point de fusion: 36…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01312758
Numéro CAS: 75279-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III