Imprimer
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9465-1G PC9465-500MG
APOSPC9465-1GEA 799 EUR
APOSPC9465-1G APOSPC9465-500MG
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol 97%
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formule: C₁₃H₁₀F₆N₂OS
Point de fusion: 59…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172636
Numéro CAS: 318239-53-1