Imprimer
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
PC9458-1G PC9458-5G
APOSPC9458-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9458-1G APOSPC9458-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅F₃N₂O₂
Point de fusion: 200…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01936005
Numéro CAS: 113100-53-1