2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄F₂N₂O₂ Point de fusion: 114…118 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00233313 Numéro CAS: 211693-73-1 |