Imprimer
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9448-1G PC9448-500MG PC9448-5G
APOSPC9448-1GEA 275 EUR
APOSPC9448-1G APOSPC9448-500MG APOSPC9448-5G
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232083
Numéro CAS: 338424-38-7