Imprimer
Acide 3-amino-4-fluorobenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-4-fluorobenzoic Acid
PC9442-5G PC9442-100G PC9442-25G
APOSPC9442-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9442-5G APOSPC9442-100G APOSPC9442-25G
Acide 3-amino-4-fluorobenzoïque
Acide 3-amino-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₆FNO₂
Poids moléculaire: 155.13 g/mol
Point de fusion: 182…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130055
Numéro CAS: 2365-85-7
EINECS: 219-122-2