Imprimer
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
PC9440-25G PC9440-5G
APOSPC9440-25GEA 381 EUR
APOSPC9440-25G APOSPC9440-5G
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173650
Numéro CAS: 56442-17-2