Imprimer
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Hydroxymethyl)-1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9434-1G PC9434-250MG
APOSPC9434-1GEA 261 EUR
APOSPC9434-1G APOSPC9434-250MG
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172652
Numéro CAS: 318469-22-6