Imprimer
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9433-1G PC9433-250MG
APOSPC9433-1GEA 220 EUR
APOSPC9433-1G APOSPC9433-250MG
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01936001
Numéro CAS: 109925-42-0