Imprimer
2',6'-Dibromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9425-1G PC9425-500MG
APOSPC9425-1GEA 230 EUR
APOSPC9425-1G APOSPC9425-500MG
2',6'-Dibromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2',6'-Dibromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₆Br₂F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094553
Numéro CAS: 544716-06-5