Imprimer
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9420-1G PC9420-10G
APOSPC9420-1GEA 87.3 EUR
APOSPC9420-1G APOSPC9420-10G
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Formule: C₉H₇F₃N₂O
Point de fusion: 88…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204216
Numéro CAS: 175277-60-8