Imprimer
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-[(2-Methoxycarbonyl)phenylthio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole4-carboxaldehyde
PC9415-1G PC9415-500MG
APOSPC9415-1GEA 799 EUR
APOSPC9415-1G APOSPC9415-500MG
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate 97%
Methyl-2-{[4-formyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]sulphanyl}benzenecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₁F₃N₂O₃S
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140853
Numéro CAS: 321553-50-8