Imprimer
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzoate
PC9414-1G PC9414-250MG
APOSPC9414-1GEA 383 EUR
APOSPC9414-1G APOSPC9414-250MG
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₀FNO₅
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138765
Numéro CAS: 320417-11-6