Imprimer
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC9390-1G PC9390-500MG PC9390-5G
APOSPC9390-1GEA 405 EUR
APOSPC9390-1G APOSPC9390-500MG APOSPC9390-5G
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-1-cyano-4-fluoro-1-phenyl-1H-indene-2-carboxylate
Formule: C₁₈H₁₃FN₂O₂
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232259
Numéro CAS: 339010-38-7