Imprimer
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9389-1G PC9389-500MG
APOSPC9389-1GEA 604 EUR
APOSPC9389-1G APOSPC9389-500MG
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine 97%
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
Formule: C₁₅H₁₃ClF₃N₃O₂S
Poids moléculaire: 391.8 g/mol
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00180791
Numéro CAS: 321430-29-9