Imprimer
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(2-Carboxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzamidine
PC9385-1G PC9385-500MG PC9385-5G
APOSPC9385-1GEA 275 EUR
APOSPC9385-1G APOSPC9385-500MG APOSPC9385-5G
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 246.19 g/mol
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935986
Numéro CAS: 338982-13-1