2-Hydrazino-2-oxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Oxalic monohydrazide mono(4-trifluoromethoxy)anilide
Formule:
C₉H₈F₃N₃O₃ Point de fusion: 215…217 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00173093 Numéro CAS: 338405-24-6 |