Imprimer
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
PC9381-25G PC9381-10G PC9381-100G PC9381-5G
APOSPC9381-25GEA 109 EUR
APOSPC9381-25G APOSPC9381-10G APOSPC9381-100G APOSPC9381-5G
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluène 97%
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
Poids moléculaire: 223.47 g/mol
Point de fusion: 30…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115859
Numéro CAS: 206362-80-3
UN: 3261
ADR: 8 II