Imprimer
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-Fluorobenzenesulphamido)-3-methylbutyric acid
PC9372-1G PC9372-5G
APOSPC9372-1GEA 183 EUR
APOSPC9372-1G APOSPC9372-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid
Formule: C₁₁H₁₄FNO₄S
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664351
Numéro CAS: 250714-79-5