Imprimer
3-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9371-10G PC9371-5G PC9371-1G
APOSPC9371-10GEA 97.3 EUR
APOSPC9371-10G APOSPC9371-5G APOSPC9371-1G
3-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde 99%
3-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236222
Numéro CAS: 85684-61-3