Imprimer
Acide 2,4,5-trifluorocinnamique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC9367-1G PC9367-10G PC9367-5G
APOSPC9367-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9367-1G APOSPC9367-10G APOSPC9367-5G
Acide 2,4,5-trifluorocinnamique 98%
Acide 2,4,5-trifluorocinnamique
Formule: C₉H₅F₃O₂
Point de fusion: 184…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061211
Numéro CAS: 247170-17-8